Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoate, Amino-PEG4-C1-Boc
BIPG1068-100MG
BIPG1068-250MG
BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA
109
EUR
APOSBIPG1068-100MG
APOSBIPG1068-250MG
APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Formel:
C₁₄H₂₉NO₆ Molecular Weight: 307.383 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28122943 CAS-Nummer: 864680-64-8 |