Amino- PEG3-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NH2-PEG3-C2-Boc, tert-Butyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₇NO₅
Molecular Weight: 277,357 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06201017
CAS-Nummer: 252881-74-6