Azido-PEG9-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1110-100MG
BIPG1110-50MG
BIPG1110-250MG
APOSBIPG1110-100MGEA
284
EUR
APOSBIPG1110-100MG
APOSBIPG1110-50MG
APOSBIPG1110-250MG
Azido-PEG9-acid
Azido-PEG9-acid
Formel:
C₂₁H₄₁N₃O₁₁ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13184977 CAS-Nummer: 1670249-37-2 |