Azido-PEG12-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1112-100MG
BIPG1112-50MG
BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA
0
EUR
APOSBIPG1112-100MG
APOSBIPG1112-50MG
APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Formel:
C₂₇H₅₃N₃O₁₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21363301 CAS-Nummer: 2152679-71-3 |