Biotin-PEG2-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Formel: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22056305
CAS-Nummer: 1365655-89-5