Biotin-PEG6-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1200-100MG BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA 232 EUR
APOSBIPG1200-100MG APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Formel: C₂₅H₄₅N₃O₁₀S
Molecular Weight: 579.704 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16875661
CAS-Nummer: 1352814-10-8