Biotin-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 444 EUR
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formel: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
Molecular Weight: 667.809 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD26127802
CAS-Nummer: 2143964-62-7