Biotin-PEG12-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formel: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08274601
CAS-Nummer: 1621423-14-0