Bromo-PEG3-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-250MG
BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA
66.7
EUR
APOSBIPG1349-250MG
APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formel:
C₁₃H₂₅BrO₅ Molecular Weight: 341,239 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22574821 CAS-Nummer: 782475-37-0 |