Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)propanoic acid, Fmoc-NH-PEG1-C2-acid
BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-1GEA 72.5 EUR
APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formel: C₂₀H₂₁NO₅
Molecular Weight: 355.384 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16294357
CAS-Nummer: 1654740-73-4