Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-NH-PEG10-CH2CH2COOH
BIPG1404-100MG
APOSBIPG1404-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIPG1404-100MG
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Formel: C₃₈H₅₇NO₁₄
Molecular Weight: 751,857 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122954
CAS-Nummer: 2101563-45-3