Hydroxy-PEG2-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1428-250MG BIPG1428-1G
APOSBIPG1428-250MGEA 112 EUR
APOSBIPG1428-250MG APOSBIPG1428-1G
Hydroxy-PEG2-acid
Hydroxy-PEG2-acid
Formel: C₇H₁₄O₅
Molecular Weight: 178,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20646030
CAS-Nummer: 1334286-77-9