Hydroxy-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)propanoic acid
BIPG1429-250MG
BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA
82.8
EUR
APOSBIPG1429-250MG
APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Formel:
C₉H₁₈O₆ Molecular Weight: 222.236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26793743 CAS-Nummer: 518044-49-0 |