Hydroxy-PEG6-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Formel: C₁₅H₃₀O₉
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22574804
CAS-Nummer: 1347750-85-9