Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2-(2-hydroxyethoxy)acetate, 2-Methyl-2-propanyl (2-hydroxyethoxy)acetate, Hydroxy-PEG1-CH2-Boc
BIPG1435-250MG
APOSBIPG1435-250MGEA 21.9 EUR
APOSBIPG1435-250MG
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27635155
CAS-Nummer: 287174-32-7