Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 203 EUR
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD25959245
CAS-Nummer: 149299-82-1