Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydroxy-PEG1-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-(2-hydroxyethoxy)propanoate
BIPG1447-1G BIPG1447-500MG BIPG1447-5G
APOSBIPG1447-1GEA 69.6 EUR
APOSBIPG1447-1G APOSBIPG1447-500MG APOSBIPG1447-5G
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Formel: C₉H₁₈O₄
Molecular Weight: 190,237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22056310
CAS-Nummer: 671802-00-9