Mal-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1497-100MG BIPG1497-50MG
APOSBIPG1497-100MGEA 670 EUR
APOSBIPG1497-100MG APOSBIPG1497-50MG
Mal-PEG8-acid
Mal-PEG8-acid
Formel: C₂₃H₃₉NO₁₂
Molecular Weight: 521,555 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26793771
CAS-Nummer: 1818294-46-0