t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Formel: C₁₈H₃₅NO₉
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24539478
CAS-Nummer: 1347750-78-0