t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaoxa-5-azatetratetracontan-44-oic acid
BIPG1807-250MG
BIPG1807-50MG
BIPG1807-100MG
APOSBIPG1807-250MGEA
545
EUR
APOSBIPG1807-250MG
APOSBIPG1807-50MG
APOSBIPG1807-100MG
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Formel:
C₃₂H₆₃NO₁₆ Molecular Weight: 717.84 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13185149 CAS-Nummer: 1415981-79-1 |