t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-NH-PEG6-amine, Boc-NH-PEG6-NH2
BIPG1814-100MG BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-100MGEA 79.9 EUR
APOSBIPG1814-100MG APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Formel: C₁₉H₄₀N₂O₈
Molecular Weight: 424.529 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16619391
CAS-Nummer: 1091627-77-8