Thiol-PEG2-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 364 EUR
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Formel: C₇H₁₄O₄S
Molecular Weight: 194,249 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24503001
CAS-Nummer: 1379649-73-6