Thiol-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-(2-(2-Mercaptoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1837-250MG BIPG1837-1G BIPG1837-500MG
APOSBIPG1837-250MGEA 241 EUR
APOSBIPG1837-250MG APOSBIPG1837-1G APOSBIPG1837-500MG
Thiol-PEG3-acid
Thiol-PEG3-acid
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238,301 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25424073
CAS-Nummer: 1347750-82-6