Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Lieferant: Apollo Scientific
BISC1004-10MG BISC1004-5MG
APOSBISC1004-10MGEA 1230 EUR
APOSBISC1004-10MG APOSBISC1004-5MG
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Formel: C₁₀H₁₄D₂N₂O₃S
Molecular Weight: 246,323 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656103
CAS-Nummer: 1217481-41-8