Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BISC1046-1MG
BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA
725
EUR
APOSBISC1046-1MG
APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Formel:
C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH Molecular Weight: 244,133 g/mol Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11656105 CAS-Nummer: 1173023-45-4 |