Pyridoxine-[2H3].HCl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BISC1047-1MG
BISC1047-5MG
APOSBISC1047-1MGEA
571
EUR
APOSBISC1047-1MG
APOSBISC1047-5MG
Pyridoxine-[2H3].HCl
Pyridoxine-[2H3].HCl
Formel:
C₈H₈D₃NO₃·ClH Molecular Weight: 208,657 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11656714 EINECS: 200-386-2 |