2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-Bromo-6-((pivaloyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tris(2,2-dimethylpropanoate)
BIT1007-25G
BIT1007-100G
BIT1007-50G
APOSBIT1007-25GEA
50.9
EUR
APOSBIT1007-25G
APOSBIT1007-100G
APOSBIT1007-50G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Formel:
C₂₆H₄₃BrO₉ Molecular Weight: 579,518 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08275217 CAS-Nummer: 81058-27-7 |