Sarsasapogenin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (25S)-Spirostan-3β-ol, Parigenin, (2aR,2'R,4S,5'S,6aS,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bR)-5',6a,8a,9-Tetramethyldocosahydrospiro[naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-10,2'-pyran]-4-ol
BITH3027-100MG BITH3027-25MG
APOSBITH3027-100MGEA 98.6 EUR
APOSBITH3027-100MG APOSBITH3027-25MG
Sarsasapogenin
Sarsasapogenin
Formel: C₂₇H₄₄O₃
Molecular Weight: 416,636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270414
CAS-Nummer: 126-19-2