Altenuene
Lieferant: Apollo Scientific
BIZL0115-1MG BIZL0115-100UG
APOSBIZL0115-1MGEA 696 EUR
APOSBIZL0115-1MG APOSBIZL0115-100UG
Altenuene
Altenuene
Formel: C₁₅H₁₆O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28143334
CAS-Nummer: 889101-41-1