Siliciumdioxid 99,999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Silicium(IV)oxid
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 248 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Siliciumdioxid 99,999%
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Dichte: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 14808-60-7