Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3592-10G
IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA
328
EUR
APOSIN3592-10G
APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formel:
Tm·Br₃·H₂O Schmelzpunkt: 952 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150441 CAS-Nummer: 226419-26-7 |