1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G
OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA
163
EUR
APOSOR0078-1G
APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Formel:
C₁₆H₁₈N₂·2ClH Molecular Weight: 311.249 g/mol Schmelzpunkt: 205…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094588 CAS-Nummer: 769944-87-8 |