1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G
OR0080-5G
OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA
71.2
EUR
APOSOR0080-1G
APOSOR0080-5G
APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 202.294 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094589 CAS-Nummer: 82516-06-1 |