4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G
OR015893-5G
OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA
21.9
EUR
APOSOR015893-1G
APOSOR015893-5G
APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formel:
C₁₂H₁₉N Siedepunkt: 250…253 °C Dichte: 0,906 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008833 CAS-Nummer: 2909-79-7 EINECS: 220-824-6 |