3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 290 EUR
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Formel: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Molecular Weight: 241.095 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01765419
CAS-Nummer: 6655-74-9