3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(tert-Butyl)-3-hydrazinobenzene
OR016187-1G OR016187-250MG OR016187-5G
APOSOR016187-1GEA 219 EUR
APOSOR016187-1G APOSOR016187-250MG APOSOR016187-5G
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, technische Qualität
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆N₂·ClH
Molecular Weight: 200.708 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00833404
CAS-Nummer: 306937-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III