2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Diphenylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR01672-100MG OR01672-250MG OR01672-50MG
APOSOR01672-100MGEA 174 EUR
APOSOR01672-100MG APOSOR01672-250MG APOSOR01672-50MG
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Formel: C₂₁H₂₆N₂O₂
Molecular Weight: 338,443 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660371
CAS-Nummer: 886780-65-0