3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Aminophenyl)-1H-indole
OR01694-5G
OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA
822
EUR
APOSOR01694-5G
APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formel:
C₁₄H₁₂N₂ Molecular Weight: 208,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00454976 CAS-Nummer: 6318-72-5 |