2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine
OR01712-1G OR01712-250MG
APOSOR01712-1GEA 336 EUR
APOSOR01712-1G APOSOR01712-250MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245443
CAS-Nummer: 6516-89-8