1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR017148-1G
OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA
84.1
EUR
APOSOR017148-1G
APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formel:
C₆H₇N₃ Molecular Weight: 121.14 g/mol Schmelzpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833260 CAS-Nummer: 306936-77-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |