6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-2-(3-phenylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR01726-100MG
OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA
145
EUR
APOSOR01726-100MG
APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₁₆H₁₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245561 CAS-Nummer: 904816-46-2 |