4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Aminophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR01749-1G OR01749-5G
APOSOR01749-1GEA 98.6 EUR
APOSOR01749-1G APOSOR01749-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Molecular Weight: 187.241 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00661746
CAS-Nummer: 52708-32-4