2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Carboxy-2-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-3H-benzimidazole-4-carboxylic acid
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 270 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 238.241 g/mol
Schmelzpunkt: 297…300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245480
CAS-Nummer: 66630-72-6