5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₂₀H₁₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245487
CAS-Nummer: 144252-16-4