6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperazine
OR018290-1G
OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA
290
EUR
APOSOR018290-1G
APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Formel:
C₁₁H₁₂ClN₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01571353 CAS-Nummer: 153025-29-7 |