Tropinone oxime hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR018323-250MG OR018323-1G
APOSOR018323-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR018323-250MG APOSOR018323-1G
Tropinone oxime hydrochloride 97%
Tropinone oxime hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂O·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01073570
CAS-Nummer: 212079-30-6