Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)-3-(chlorosulphonyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran-3-sulphonyl chloride
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 241 EUR
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
Molecular Weight: 363,213 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934803
CAS-Nummer: 306936-30-1
UN: 3261
ADR: 8,III