6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 1330 EUR
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187.026 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00728602
CAS-Nummer: 147249-41-0