1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2,4-Dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
OR0193-100G OR0193-25G OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA 374 EUR
APOSOR0193-100G APOSOR0193-25G APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₉Cl₂N₅·ClH
Molecular Weight: 282.558 g/mol
Schmelzpunkt: 259.5…263.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203356
CAS-Nummer: 6634-65-7