Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[5-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-benzothiazole
OR0231-500MG
OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA
140
EUR
APOSOR0231-500MG
APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂N₄O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01124449 CAS-Nummer: 186340-03-4 |